Få mere at vide
3-Iodopropylene-1-naphthalene Methyl Amine, TRC
Artikelnummer. 30390776
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30390776 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30390776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71947550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodopropylene-1-naphthalene Methyl Amine
CAS 1076198-32-7
Molekylær formel C14H14IN
Mængde 50 mg
Synonym N-(3-Iodo-2-propen-1-yl)-1-naphthalenemethanamine
InChI formel InChI=1S/C14H14IN/c1-16(11-5-10-15)14-9-4-7-12-6-2-3-8-13(12)14/h2-9,11H,10H2,1H3/b11-5+
SMIL CN(\C=C\CI)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn N-[(E)-3-iodoprop-1-enyl]-N-methylnaphthalen-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 323.17
Formel vægt 323.0171