Få mere at vide
3-Iodopropylene-1-naphthalene Methyl Amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodopropylene-1-naphthalene Methyl Amine |
| CAS | 1076198-32-7 |
| Molekylær formel | C14H14IN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N-(3-Iodo-2-propen-1-yl)-1-naphthalenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14IN/c1-16(11-5-10-15)14-9-4-7-12-6-2-3-8-13(12)14/h2-9,11H,10H2,1H3/b11-5+ |
| SMIL | CN(\C=C\CI)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-[(E)-3-iodoprop-1-enyl]-N-methylnaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.17 |
| Formel vægt | 323.0171 |