Få mere at vide
3-Iodopropionsyre, 99%
Artikelnummer. 11327785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327785 5 g 5g
11337785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02655.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-76-4
Molekylær formel C3H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 199.98
MDL nummer MFCD00002765
InChI nøgle KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
PubChem CID 8856
IUPAC navn 3-iodpropansyre
SMIL OC(=O)CCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodopropionic acid
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1699514
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 199.98
Procent renhed 99%