Få mere at vide
3-Iodoprop-1-en, TRC
Artikelnummer. 30396753
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30396753 1 g
1 options
Artikelnummer. 30396753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI1192301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodoprop-1-ene
CAS 556-56-9
Molekylær formel C3H5I
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMIL ICC=C
IUPAC navn 3-iodoprop-1-en.
Molekylvægt (g/mol) 167.98
Formel vægt 167.9436