Få mere at vide
3-Iodophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodophenol |
| CAS | 626-02-8 |
| Molekylær formel | C6H5IO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H |
| SMIL | Oc1cccc(I)c1 |
| IUPAC navn | 3-iodophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.01 |
| Formel vægt | 219.9385 |