Få mere at vide
3-Iodophenol, TRC
Artikelnummer. 30389348
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30389348 25 g
1 options
Artikelnummer. 30389348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71750525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophenol
CAS 626-02-8
Molekylær formel C6H5IO
Mængde 25 g
Synonym m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
SMIL Oc1cccc(I)c1
IUPAC navn 3-iodophenol
Molekylvægt (g/mol) 220.01
Formel vægt 219.9385