Få mere at vide
3-iodophenol, 99%
Artikelnummer. 10780551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10780551 25 g Glasflaske 25g
10612135 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249700250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-02-8
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220
MDL nummer MFCD00002261
InChI nøgle FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
IUPAC navn 3-iodphenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38,0 °C til 43,0 °C
Farve Beige-gul til grå
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4OH
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i vandbaserede alkalier, opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 220
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.