Få mere at vide
3-iodophenol, 98%
Artikelnummer. 11499073
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499073 50 g 50g
11489073 10 g 10g
11409083 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11155.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220,009 g/mol
3-Iodophenol bruges til esterificering, elektrofil aromatisk substitution, alkylering, nukleofil aromatisk substitution, Mitsunobu, overgangsmetalkatalyseret krydskobling, acylerings- og oxidationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Iodophenol bruges til esterificering, elektrofil aromatisk substitution, alkylering, nukleofil aromatisk
substitution, Mitsunobu, overgangsmetalkatalyseret krydskobling, acylerings- og oxidationsreaktioner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Lysfølsom, hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-02-8
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.009
MDL nummer MFCD00002261
InChI nøgle FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
IUPAC navn 3-iodphenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophenol
Smeltepunkt 38 °C til 43 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 2039304
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%