Få mere at vide
3-Iodophenol, 98%
Beskrivelse
3-Iodophenol bruges til esterificering, elektrofil aromatisk substitution, alkylering, nukleofil aromatisk substitution, Mitsunobu, overgangsmetalkatalyseret krydskobling, acylerings- og oxidationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Iodophenol is used in esterification, electrophilic aromatic substitution, alkylation, nucleophilic aromatic substitution, Mitsunobu, transition metal-catalyzed cross-coupling, acylation, and oxidation reactions.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive, keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodophenol |
| Smeltepunkt | 38°C to 43°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2039304 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 220.01 |
| Procent renhed | 98% |