Få mere at vide
3-Iodooxetan, 95%
Artikelnummer. 15483808
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483808 250 mg 250mg
15493808 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57302.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 26272-85-5 | C3H5IO | 183,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26272-85-5
Molekylær formel C3H5IO
Molekylvægt (g/mol) 183.98
MDL nummer MFCD08544403
InChI nøgle KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-oxetane, 1,3-epoxy-2-iodopropane, oxetane, 3-iodo, 3-iodanyloxetane, 3-iodooxetane, acmc-1cgai, 2-iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-?epoxy-?2-?iodopropane
PubChem CID 13356686
IUPAC navn 3-iodoxetan
SMIL IC1COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodooxetane
Tæthed 2.14
Kogepunkt 166°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN1993
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 183.98
Procent renhed 95%