Få mere at vide
3-iodochromon, 97%
Artikelnummer. 15497227
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497227 1 g 1g
15407237 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34295.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 122775-34-2 | C9H5IO2 | 272,04 g/mol
3-Iodochromon bruges til syntese af 2-(N-azolyl)kromoner, 3-azolylthiochromoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Iodochromone
anvendes til syntese af 2-(N-azolyl)kromoner, 3-azolylthiochromoner.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122775-34-2
Molekylær formel C9H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 272.04
MDL nummer MFCD09475514
InChI nøgle SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one
PubChem CID 10901720
IUPAC navn 3-iod-4H-chromen-4-on
SMIL IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodochromone
Smeltepunkt 95 °C til 97 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 272.04
Procent renhed 97%