Få mere at vide
3-Iodobenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodobenzyl Bromide |
| CAS | 49617-83-6 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br I |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | α-Bromo-m-iodotoluene, m-Iodobenzylbromide, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCc1cccc(I)c1 |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-3-iodo-benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.93 |
| Formel vægt | 295.87 |