Få mere at vide
3-Iodobenzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodobenzonitrile |
| CAS | 69113-59-3 |
| Molekylær formel | C7H4IN |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H |
| SMIL | Ic1cccc(c1)C#N |
| IUPAC navn | 3-iodobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.02 |
| Formel vægt | 228.9388 |