missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Iodonisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodoanisole |
| CAS | 766-85-8 |
| Molekylær formel | C7H7IO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(I)c1 |
| IUPAC navn | 1-jod-3-methoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.03 |
| Formel vægt | 233.9542 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?