missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Iodonisol, TRC

Artikelnummer. 30399183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30399183 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30399183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6868502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Iodoanisole
CAS 766-85-8
Molekylær formel C7H7IO
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726
InChI formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMIL COc1cccc(I)c1
IUPAC navn 1-jod-3-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 234.03
Formel vægt 233.9542
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.