Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-o-xylene |
| Navn note | 98% |
| CAS | 31599-60-7 |
| CAS min % | 97.5 |
| Farve | Brown to Brown-Red |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.64g/mL |
| Mængde | 5 mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |