Få mere at vide
3-Iodo-o-xylene, 97%
Artikelnummer. p-7081677
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11449343
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11774.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31599-60-7
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.064
MDL nummer MFCD00041437
InChI nøgle DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
PubChem CID 141645
IUPAC navn 1-iod-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-o-xylene
Tæthed 1.64
Kogepunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.603
Beilstein 1929733
Formel vægt 232.07
Procent renhed 97%