Få mere at vide
3-Iodo-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 306.9705 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |