Få mere at vide
3-Iodo-L-tyrosine, 98%
Artikelnummer. 15420679
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420679 5 g 5g
15410679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63789.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
3-iod-l-tyrosin anvendes til inhibering af tyrosinhydroxylase. 3-iod-L-tyrosin bruges til hurtig induktion af prolaktin-sekretion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-iod-l-tyrosin anvendes til inhibering af tyrosinhydroxylase. 3-iod-L-tyrosin bruges til hurtig induktion af prolaktin-sekretion.
Opløselighed Opløselig i fortyndet vandig
syre og fortyndet vandig base.
Bemærkninger
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-78-0
Molekylær formel C9H10INO3
Molekylvægt (g/mol) 307.09
MDL nummer MFCD00002608
InChI nøgle UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-L-tyrosine
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 2941266
Opløselighedsinformation Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base.
Mængde 5 g
Formel vægt 307.09
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver