Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-L-tyrosine |
| Smeltepunkt | 196.0°C to 198.0°C |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Tungmetaller (som Pb) | 20ppm max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | − 3.18 |
| Vis mere |