Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3-jod-L-tyrosin, 97 %
Artikelnummer. 10285160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285160 1 g Glasflaske 1g
10279533 5 g Glasflaske 5g
10289533 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285160 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 122440010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-78-0
Molekylær formel C9H10INO3
Molekylvægt (g/mol) 307.09
MDL nummer MFCD00002608
InChI nøgle UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-L-tyrosine
Smeltepunkt 196.0°C to 198.0°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation − 3.18
Merck Index 15, 5090
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 15 parts boiling water
Vand 1% max. (K.F.)
Mængde 1 g
Formel vægt 307.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver