Få mere at vide
3-Iodo-L-thyronine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-L-thyronine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14INO4/c16-12-7-9(8-13(17)15(19)20)1-6-14(12)21-11-4-2-10(18)3-5-11/h1-7,13,18H,8,17H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 398.9968 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |