Få mere at vide
3-Jod-D-tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30403638
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30403638 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30403638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI819608500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-D-tyrosine
CAS 25799-58-0
Molekylær formel C9H10INO3
Mængde 500 mg
Synonym D-Tyrosine, 3-iodo-, Tyrosine, 3-iodo-, D- (8CI), 3-Iodo-D-tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid, D-3-Iodotyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m1/s1
SMIL N[C@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 307.09
Formel vægt 306.9705