Få mere at vide
3-Jod-4-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30397105
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30397105 1 g
1 options
Artikelnummer. 30397105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7086251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Molekylær formel C8H7IO2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
IUPAC navn 3-jod-4-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 262.04
Formel vægt 261.9491