Få mere at vide
3-Jod-4-methylbenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-4-methylbenzoic acid |
| CAS | 82998-57-0 |
| Molekylær formel | C8H7IO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1I)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-jod-4-methylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.04 |
| Formel vægt | 261.9491 |