Få mere at vide
3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050354
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050354 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050354 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
CAS 926922-18-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H15 F3 I N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, 3-iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
InChI formel InChI=1S/C19H15F3IN3O/c1-11-3-4-13(5-17(11)23)18(27)25-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)26-9-12(2)24-10-26/h3-10H,1-2H3,(H,25,27)
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(I)c3)cc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-iodo-4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 485.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 485.0212 g/mol