missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide-d3 |
| CAS | 1246818-65-4 |
| Molekylær formel | C19H12D3F3IN3O |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15F3IN3O/c1-11-3-4-13(5-17(11)23)18(27)25-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)26-9-12(2)24-10-26/h3-10H,1-2H3,(H,25,27)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(I)c3)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-iodo-4-methyl-N-[3-[4-(trideuteriomethyl)imidazol-1-yl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.26 |
| Formel vægt | 488.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?