Få mere at vide
3-Iodo-4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 60032-63-5 |
| Molekylær formel | C7 H5 I O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)cc1I |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-iodobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.02 |
| Formel vægt | 247.9334 |