Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Artikelnummer. 11494390
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11494390
Brand: Alfa Aesar™ H50026.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 113975-33-0
Molekylær formel C10H13IN2O
Molekylvægt (g/mol) 304.131
MDL nummer MFCD04971323
InChI nøgle GPMKCDBJLNTANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-iodopyridin-4-yl pivalamide, n-3-iodo-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, 3-iodo-4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-3-iodo-4-pyriidinyl-2,2-dimethylpropanamide, propanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, acmc-20akbz, n-3-iodo-4-pyridyl pivalamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropionamide
PubChem CID 819120
IUPAC navn N-(3-iodopyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 304.13