Få mere at vide
3-Jod-2-propynyl N-Butylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30132397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132397 5 g
30136744 50 g
18014020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7189505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55406-53-6
Molekylær formel C8 H12 I N O2
Molekylvægt (g/mol) 281.09
Synonym Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester (9CI), 3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate, 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate, Acticide IPS 20, Acticide IPW 50, Bioban I 20, Biodocarb, Biodocarb L 15BDG, Biodocarb L 20TEX, Biodocarb L 30BDG, Coatcide 123, Dekaben LMB, Denicide XR 5, Ecobois, FL 10, Fungitrol 400, Fungitrol 720, Fungitrol 820, Fungitrol 920, Fungitrol 940, Fungitrol F 10, Glycacil, Glycacil 2000, Glycasil L, Guardsan 388, Hokucide IPB, IBF 8DOP, IPBC, IPBC 20, IPBC 40, Iodocarb, Iodopropynyl butylcarbamate, MP 100, Mergal 710S, N-Butyl 3-iodo-2-propyn-1-yl carbamate, Neomid 220, Nipacide IPBC 20, Omacide IPBC, Omacide IPBC 100, P 20T, Polyphase, Polyphase 60B, Polyphase 641, Polyphase AF 1, Polyphase CST, Polyphase P 20T, Polyphase P-20T, Polyphase P100, Preventol MP 100, Preventol MP 260, Preventol MP 400, Thompson's Wood Protector, Timbertreat D, Troysan P 20T, Troysan Polyphase 60B, Troysan Polyphase AF 1, Troysan Polyphase AF 3, Troysan Polyphase P 100, Troysan Polyphase P 20T, Troysan Polyphase WD 17, Yotoru IP
IUPAC navn 3-iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamat.
SMIL CCCCNC(=O)OCC#CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodocarb (IPBC)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 280.9913