Få mere at vide
3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate-d9, TRC
Artikelnummer. 30401092
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30401092 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30401092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71895250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate-d9
CAS 1246815-08-6
Molekylær formel C8H3D9INO2
Mængde 50 mg
Synonym N-(Butylcarbamic Acid-d9) 3-Iodo-2-propyn-1-yl Ester, 3-Iodopropargyl n-(Butylcarbamate-d9), Acticide IPW 50-d9, Biodocarb-d9, Coatcide 123-d9, Dekaben LMB-d9, Ecobois-d9
InChI formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)OCC#CI
Molekylvægt (g/mol) 290.15