Få mere at vide
3-iod-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11966231 5 g 5g
11956231 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444810050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4522-35-4 | Molekylformel: C3H3IN2 | Molekylvægt: 193,98 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4522-35-4
Molekylær formel C3H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 193.98
MDL nummer MFCD12022324,MFCD01463487
InChI nøgle RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
IUPAC navn 5-iod-1H-pyrazol
SMIL IC1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 68,0 °C til 73,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 193.98
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodo-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.