Få mere at vide
3-jod-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 15487657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487657 5 g 5g
15477657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36465.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 4522-35-4 | C3H3IN2 | 193,98 g/mol
3-iod-1H-pyrazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-iod-1H-pyrazol anvendes
som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4522-35-4
Molekylær formel C3H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 193.98
MDL nummer MFCD12022324,MFCD01463487
InChI nøgle RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
IUPAC navn 5-iod-1H-pyrazol
SMIL IC1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 69 °C til 72 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 193.98
Procent renhed 97%