Få mere at vide
3-Iodo-1-phenylpropane, 97%
Artikelnummer. p-7035696
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15470208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53420.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4119-41-9
Molekylær formel C9H11I
Molekylvægt (g/mol) 246.09
MDL nummer MFCD00019036
InChI nøgle RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
IUPAC navn 3-iodpropylbenzen
SMIL ICCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1-phenylpropane
Tæthed 1.53
Flammepunkt 110°C (230°F)
Lineær formel C6H5(CH2)3I
Brydningsindeks 1.582
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 246.09
Procent renhed 97%