Få mere at vide
3-jod-1-phenylpropan, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-1-phenylpropane |
| Tæthed | 1.53 |
| Flammepunkt | 110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | C6H5(CH2)3I |
| Brydningsindeks | 1.582 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 246.09 |
| Procent renhed | 97% |