Få mere at vide
3-iod-1-methyl-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652665
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10652665 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10713264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48311CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 92525-10-5
Molekylær formel C4H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 208.002
MDL nummer MFCD08435890
InChI nøgle SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
IUPAC navn 3-iod-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=CC(=N1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Formel vægt 208
Procent renhed 97%