missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Jod-1,2-benzendicarboxylsyre 1,2-dimethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester |
| CAS | 102928-38-1 |
| Molekylær formel | C10H9O4I |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl3-iodobenzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.08 |
| Formel vægt | 319.9546 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?