Få mere at vide
3-Jod-1,2-benzendicarboxylsyre 1,2-dimethylester, TRC
Artikelnummer. 30341436
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30341436 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30341436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB189455100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Molekylær formel C10H9O4I
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl3-iodobenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 320.08
Formel vægt 319.9546