Få mere at vide
3-Indoxylsulfat kaliumsalt, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408956
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408956 0.25 g 0.25g
11488946 1 g 1g
11498946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17079.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2642-37-7 | C8H6KNO4S | 251.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2642-37-7
Molekylær formel C8H6KNO4S
Molekylvægt (g/mol) 251.297
MDL nummer MFCD00037931
InChI nøgle MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt
PubChem CID 5177095
IUPAC navn kalium;1H-indol-3-ylsulfat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Smeltepunkt 165°C (decomposition)
Mængde 0.25 g
Beilstein 3921324
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 251.31
Procent renhed 97%