missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt |
| CAS | 1346601-03-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H4 H2 N O4 S . K |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt, 4,5,6,7-Tetradeuterio-1H-indol-3-yl hydrogen sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D; |
| SMIL | [K+].[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OS(=O)(=O)[O-])c[nH]c2c1[2H] |
| IUPAC navn | potassium;(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-indol-3-yl) sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.33 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?