Få mere at vide
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Artikelnummer. 15423299
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423299 250 mg 250mg
15413299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60552.MD
Request Bulk or Custom Format
Et histokemisk substrat for alkalisk fosfatase
Et histokemisk substrat for alkalisk fosfatase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3318-43-2
Molekylær formel C8H6NNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 257.092
MDL nummer MFCD00040646
InChI nøgle WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate
PubChem CID 76830
IUPAC navn dinatrium;1H-indol-3-ylphosphat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indoxyl phosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.09
Fysisk form Pulver