Få mere at vide
3-Indoxylacetat, 97%
Beskrivelse
Nyttigt til påvisning af esteraser3-Indoxylacetat fungerer som et kolorimetrisk substrat, der bruges til at differentiere esteraser fra forskellige mikrobiologiske arter. Yderligere bruges det som et plantevækststimulerende hormon og reagens. Ud over dette fungerer det som et nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til påvisning af esteraser3-Indoxylacetat fungerer som et kolorimetrisk substrat, der bruges til at differentiere esteraser fra forskellige mikrobiologiske arter. Yderligere bruges det som et plantevækststimulerende hormon og reagens. Ud over dette fungerer det som et nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol, vand, chloroform, dichlormethan og methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Indoxyl acetate |
| Smeltepunkt | 128 °C til 130 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 143086 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, vand, kloroform, dichlorothan og methanol. |
| Formel vægt | 175.19 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Indoxyl acetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indol-3-ol, acetate (ester)