Få mere at vide
3-Indoxyl acetate, 97%
Artikelnummer. 11361767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361767 1 g 1g
11371767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04932.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Nyttigt til påvisning af esteraser3-Indoxylacetat fungerer som et kolorimetrisk substrat, der bruges til at differentiere esteraser fra forskellige mikrobiologiske arter. Yderligere bruges det som et plantevækststimulerende hormon og reagens. Ud over dette fungerer det som et nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nyttig
til påvisning af esteraser3-Indoxylacetat fungerer som et kolorimetrisk substrat, der bruges til at differentiere esteraser fra forskellige mikrobiologiske arter. Yderligere bruges det som et plantevækststimulerende hormon og reagens. Ud over dette fungerer det som et nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol, vand, chloroform, dichlormethan og methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-08-2
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00014561
InChI nøgle JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC navn 1H-indol-3-ylacetat
SMIL CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indoxyl acetate
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 1 g
Beilstein 143086
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,water,chloroform,dichloromethane and methanol.
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%