Få mere at vide
3-Indolylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 10453775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10453775 5 g Glasflaske 5g
10061740 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453775 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 771-51-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-51-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00005628
InChI nøgle DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
PubChem CID 351795
ChEBI CHEBI:17566
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)acetonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indolylacetonitrile
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35°C to 37°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 156°C to 160°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 206°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6085 to 1.6105
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and toluene
Formel vægt 156.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Indolylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.