Få mere at vide
3-Indolylacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Indolylacetone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 173.0841 |