Få mere at vide
3-Indolyleddikesyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318477
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318477 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318477 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14290000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indolyl-acetic acid
CAS 87-51-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Indolyl-acetic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H9 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 2-(1H-indol-3-yl)eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 175,0633 g/mol