missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Indolyl Acetate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15811131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15811131 5 g
15801131 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15811131 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8207060005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 608-08-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 175.18

Tekniske data

Smeltepunkt 127°C to 129°C
MDL nummer MFCD00014561
Mængde 5 g
Synonym 3-Indolyl acetate, Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.