Få mere at vide
3-Indolepropionsyre, 99%
Artikelnummer. 10414395 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10414395 1 g Glasflaske 1g
10711481 10 g Glasflaske 10g
10056203 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains plant protection products according to Regulation (EC) No 1107/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10414395 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204990010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains plant protection products according to Regulation (EC) No 1107/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-96-6
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00005660
InChI nøgle GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
IUPAC navn 3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indolepropionic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130°C to 136°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 22, 69
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 189.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Indolepropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.