Få mere at vide
3-Indolemethanol, 97%
Artikelnummer. 11382767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382767 5 g 5g
11372767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15762.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 700-06-1 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-06-1
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00005632
InChI nøgle IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carbinol, 3-indolemethanol, 1h-indol-3-yl methanol, indole-3-methanol, 1h-indole-3-methanol, 3-hydroxymethylindole, 3-indolylcarbinol, indinol, 3-indole methanol, indole 3 carbinol
PubChem CID 3712
ChEBI CHEBI:24814
IUPAC navn 1H-indol-3-ylmethanol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indolemethanol
Smeltepunkt 96 °C til 99 °C
Mængde 5 g
Beilstein 121323
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%