Få mere at vide
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid
Artikelnummer. 16469997
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16469997 5 g
1 options
Artikelnummer. 16469997 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY18569
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid (Indole-3-acetic acid) is the most common natural plant growth hormone of the auxin class. It can be added to cell culture medium to induce plant cell elongation and division.
Tekniske data
CAS 87-51-4
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Molekylvægt (g/mol) 175.18 g/mol
Renhed 99.24%
Opløselighed DMSO : ≥ 30 mg/mL (171.25 mM)
Synonym Indole-3-acetic acid∣ 3-IAA
Mål Endogenous Metabolite